Läs mer
L-Isoleucin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15537964 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15537964 1 kg Poly flaska 1kg
15527964 100 g Poly flaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15537964 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 208206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31731.68 SEK
    28199.12 SEK / 1kg
    Save 3532.56 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 73-32-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI-nyckel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 131.17
Kvalitet Multi-Compendial/USP