Läs mer
L-Isoleucin tert-butylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15476268
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476268 25 g 25g
15466268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59843.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 69320-89-4 | C10H22ClNO2 | 223,74 g/mol
Det används som läkemedelsindustri. t är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som läkemedelsindustri. t är en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i
50 mg/ml metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69320-89-4
Molekylformel C10H22ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 223.74
MDL-nummer MFCD00058015
InChI-nyckel IFRYMHOZFAPYPJ-HAGKNZRZNA-N
Synonym h-ile-otbu.hcl, l-isoleucine tert-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hcl, l-isoleucine t-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hydrochloride, l-isoleucine t-butyl ester hcl, tert-butyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-ile-obut.hcl, h-ile-otbu??hcl
PubChem CID 11687228
IUPAC-namn tert-butyl-(2S,3S)-2-amino-3-metylpentanoat;hydroklorid
LEDER Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine tert-butyl ester hydrochloride
Linjär formel C10H21NO2·HCl
Löslighetsinformation Löslig i 50 mg/ml metanol.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 223.74
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.