Läs mer
L-Isoleucine, TRC
Produktkod. 17989644
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17989644 10 g
17979264 100 g
17988224 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17989644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82017510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73-32-5
Molekylformel C6 H13 N O2
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Synonym Isoleucine, L-Isoleucine, Isoleucine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methylvaleric acid, (S)-Isoleucine, (S,S)-Isoleucine, 2-Amino-3-methylvaleric acid, 2S,3S-Isoleucine, Isoleucine, (2S,3ξ)-, L-(+)-Isoleucine, L-Ile, L-Norvaline, 3-methyl-, erythro-, NSC 46708, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2S,3S)-, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-methylpentanoic acid, erythro-L-Isoleucine
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Kvantitet 10 g
Formel vikt 131.0946
Procent renhet >95%