Läs mer
L-isoleucin (vita kristaller eller kristallint pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10153293
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10153293 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10153293 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP384100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Denna aminosyra är lämplig för användning i vävnadsodlingssystem som kräver tillsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine
Smältpunkt 284 °C
Ammonium 0,02% max.
CAS 73-32-5
Arsenik (As) 1 ppm max.
pH 5,5 till 6,5
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Tändningsrester 0,1% max.
Identifiering Godkännandetest
Analysprocentintervall 98,5 till 101,0 %
Förlust vid torkning 0,2% max.
Andra aminosyror Kromatografiskt inte detekterbar
Molekylformel C6H13NO2
Förpackning Glasflaska
MDL-nummer MFCD00064222 MFCD00004268
Specifik rotation 39,5 till 41,5° (+ eller -)
Merck Index 15, 5225
Tillstånd för lösning (%T) 98,0 % min.
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
Alfa vektor Isoleucin
InChI-nyckel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.18
Kvantitet 100 g
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Formel vikt 131.17
Procent renhet 98,5 till 101,0 %
Fysisk form Pulver