Läs mer
L(+)-isoleucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10712231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10712231 1 g Glasflaska 1g
10295710 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183940010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24629-25-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24629-25-2
Molekylformel C6H16NO
Molekylvikt (g/mol) 118.20
MDL-nummer MFCD00004731
InChI-nyckel VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-O
Synonym l-isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methylpentan-1-ol, s-+-isoleucinol, h-isoleucinol, l-+-isoleucinol, isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methyl-pentan-1-ol, h-ile-ol, 1-pentanol, 2-amino-3-methyl-, 2s,3s
PubChem CID 2724027
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metylpentan-1-ol
LEDER CC[C@H](C)[C@H]([NH3+])CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Isoleucinol
Namnnotering 97%
Smältpunkt 36°C to 39°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 97°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
Brytningsindex 1.4570 to 1.46
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande + 4.50 (20.00°C c=1.6 C2H5OH)
Specifik rotation + 4.5
Formel vikt 117.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Isoleucinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.