Läs mer
l-Isopinocampheol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Isopinocampheol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9,11H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 154.1358 |