Läs mer
L-Isoserine, 98%
Produktkod. 15437448
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437448 250 mg 250mg
15427448 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60945.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 632-13-3 | C3H7NO3 | 105.09 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i
organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-13-3
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.09
MDL-nummer MFCD03428326
InChI-nyckel BMYNFMYTOJXKLE-REOHCLBHSA-N
Synonym l-isoserine, s-isoserine, s-3-amino-2-hydroxypropanoic acid, s-3-amino-2-hydroxypropionic acid, 2s-3-amino-2-hydroxypropanoic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, 2s, s-2-hydroxy-, a-alanine, s-2-hydroxy-beta-alanine, s-2-hydroxy-b-alanine
PubChem CID 6999797
LEDER [NH3+]C[C@H](O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoserine
Smältpunkt 197°C to 198°C
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn (2S)-3-amino-2-hydroxipropansyra
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 105.09
Känslighet Moisture sensitive
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.