Läs mer
L-Kynurenine, MedChemExpress
Produktkod. 16450287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16450287 50 mg
1 options
Produktkod. 16450287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY104026
MedChemExpress L-Kynurenine is a metabolite of the amino acid L-tryptophan. L-Kynurenine is an aryl hydrocarbon receptor agonist.
L-Kynurenine is a metabolite of the amino acid L-tryptophan. L-Kynurenine is an aryl hydrocarbon receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12N2O3
Löslighetsinformation H2O : 20 mg/mL (96.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (60.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(O)[C@@H](N)CC(C1=CC=CC=C1N)=O
Molekylvikt (g/mol) 208.21
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 208.21
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death