Läs mer
L-Kynurenin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463009
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463009 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 15463009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60199.MF
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2922-83-0 | C10H12N2O3 | 208,22 g/mol
Mellanliggande i nedbrytningen av tryptofan
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Färg Gult
Molekylformel C10H12N2O3
MDL-nummer MFCD00069912
Kvantitet 50 mg
Synonym l-kynurenine, s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, kynurenine, l, 3-anthraniloyl-l-alanine, unii-02jw4j5r44, ccris 4425, 2s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, quinurenine, kynurenin, s-alpha,2-diamino-gamma-oxobenzenebutanoic acid
InChI-nyckel YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
LEDER N[C@@H](CC(=O)C1=CC=CC=C1N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-(2-aminofenyl)-4-oxobutansyra
Molekylvikt (g/mol) 208.22
PubChem CID 161166
ChEBI CHEBI:16946
Formel vikt 208.21
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.