missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Kynurenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Kynurenine |
| CAS | 2922-83-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, α,2-diamino-γ-oxo-, (αS)-, Alanine, 3-anthraniloyl-, L- (8CI), Benzenebutanoic acid, α,2-diamino-γ-oxo-, (S)-, (αS)-α,2-Diamino-γ-oxobenzenebutanoic acid, (2S)-4-(2-Aminophenyl)-2-azaniumyl-4-oxobutanoate, 3-Anthraniloylalanine, Kynurenin, Kynurenine, L-3-(o-Aminobenzoyl)alanine, L-Kynurenine, (S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.21 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?