Läs mer
L(+)-mjölksyra, 88 –90 %, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11358464
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358464 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11358464 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC13811000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Används inom livsmedelsindustrin.
  • Synonymer: 2-hydroxipropansyra, laktol
  • Molekylformel: C 3 H 6 O 3
  • Molmassa: 90,08 g/mol
  • CAS: 79-33-4
  • EIN ECS nr.: 200-018-0
  • Tändningstemperatur: 380 °C
  • Olösligt i C2H5OC2H5: Klarar testet
  • Aldehyder: Klarar testet
Specifikationer
CAS 79-33-4
Smältpunkt 18 °C
Kokpunkt 122 °C (20 hPa)
Molekylformel C3H6O3
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
Löslighetsinformation Blandig i vatten vid 20 °C
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
LEDER CC(C(=O)O)O
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxipropansyra
Molekylvikt (g/mol) 90.078
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Formel vikt 90,08 g/mol
Procent renhet 88% min (acidimetrisk)
Kvalitet ACS-reagens
Densitet 1,21 g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt 112 °C
Rester efter antändning 0,01 % max
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L(+)-Mjölksyra 88-90%, pro analysi, ACS
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(+)-lactic acid