Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Mjölksyra, 90 % lösning i vatten
Produktkod. 10052490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10052490 250 mL Glasflaska 250ml
10523941 1 L Glasflaska 1 L
10592274 5 L Plast trumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10052490 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 189872500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90,078 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-33-4
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.078
MDL-nummer MFCD00064266
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxipropansyra
LEDER CC(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Lactic acid
Kokpunkt 125,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kvantitet 250 mL
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4260 till 1,4280
Linjär formel CH3CH(OH)CO2H
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Merck Index 15, 5385
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, furfurol och eter, praktiskt taget olösliga i kloroform och kol, disulfid
Formel vikt 90.08
Procent renhet ≥88%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.