Läs mer
L-mjölksyra, 90 %, TRC
Produktkod. 30135744
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135744 5 g
30138060 10 g
17991155 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135744 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL1135005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-33-4
Molekylformel C3 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
Synonym S-Lactic acid, (S)-2-hydroxypropanoic acid
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxypropansyra
LEDER C[C@H](O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Lactic acid
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Formel vikt 90.0317
Kvantitet 5 g