Läs mer
L-mjölksyra, 90 %, TRC
Produktkod. 30138060
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138060 10 g
30135744 5 g
17991155 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138060 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL11350010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 79-33-4
Molekylformel C3 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 90.08
Synonym S-Lactic acid, (S)-2-hydroxypropanoic acid
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxypropansyra
LEDER C[C@H](O)C(=O)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material L-(+)-Lactic acid
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Formel vikt 90.0317
Kvantitet 10 g
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.