Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(+)-Lactic acid |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1190 till 1250 kg/m3 vid 20 °C |
| Kvantitet | 10 g |
| Fysisk form | Kristallint pulver till vätska |
| Formel vikt | 90.08 |