Läs mer
L-Lactic acid, anhydrous, 98%
Produktkod. 11367986
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367986 25 g 25g
11357986 5 g 5g
11377986 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13242.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Användbar kiral synton, byggsten för depsipeptider.L-Mjölksyra är en mellanprodukt i jäsningen av socker. Det spelar en viktig roll i flera biokemiska processer. Det är en viktig ingrediens i processade livsmedel som yoghurt, keso, koumiss och kombucha. Det ger den syrliga smaken till surdegsbröd. Det finner tillämpning i läkemedel för att framställa vattenlösliga laktater, topiska preparat och kosmetika. Det fungerar som ett konserveringsmedel för livsmedel, smakämnen, härdningsmedel, avkalkningsmedel, tvålavskumborttagare och ett antibakteriellt medel. Det är en aktiv komponent i Ringers laktatlösning och Hartmanns lösning. Vidare används den för vätskeupplivning efter blodförlust på grund av trauma och operation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Användbar kiral synton, byggsten för depsipeptider.L-Mjölksyra är en mellanprodukt i jäsningen av socker. Det spelar en viktig roll i flera biokemiska processer. Det är en viktig ingrediens i processade livsmedel som yoghurt, keso, koumiss och kombucha. Det ger den syrliga smaken till surdegsbröd. Det finner tillämpning i läkemedel för att framställa vattenlösliga laktater, topiska preparat och kosmetika. Det fungerar som ett konserveringsmedel för livsmedel, smakämnen, härdningsmedel, avkalkningsmedel, tvålavskumborttagare och ett antibakteriellt medel. Det är en aktiv komponent i ′Ringers laktatlösning och Hartmanns ′lösning. Vidare används den för vätskeupplivning efter blodförlust på grund av trauma och operation.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-33-4
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.078
MDL-nummer MFCD00064266
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxipropansyra
LEDER CC(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lactic acid
Namnnotering anhydrous
Smältpunkt 52°C to 54°C
Densitet 1.22
pH 2.8
Kokpunkt 119°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 1720251
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,5337
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 90.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Lactic acid, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Lactic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.