Läs mer
L-mjölksyra, vattenfri 98 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användbar kiral synton, byggsten för depsipeptider.L-Mjölksyra är en mellanprodukt i jäsningen av socker. Det spelar en viktig roll i flera biokemiska processer. Det är en viktig ingrediens i processade livsmedel som yoghurt, keso, koumiss och kombucha. Det ger den syrliga smaken till surdegsbröd. Det finner tillämpning i läkemedel för att framställa vattenlösliga laktater, topiska preparat och kosmetika. Det fungerar som ett konserveringsmedel för livsmedel, smakämnen, härdningsmedel, avkalkningsmedel, tvålavskumborttagare och ett antibakteriellt medel. Det är en aktiv komponent i ′Ringers laktatlösning och Hartmanns ′lösning. Vidare används den för vätskeupplivning efter blodförlust på grund av trauma och operation.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lactic acid |
| Namnnotering | anhydra |
| Smältpunkt | 52 °C till 54 °C |
| Densitet | 1.22 |
| pH | 2.8 |
| Kokpunkt | 119 °C (12 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1720251 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.