Läs mer
L-(+)-Mjölksyra, ca 85-90 % aq. Soln.
Produktkod. 11463497
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463497 500 g 500g
11453497 100 g 100g
11473497 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17268.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.20 SEK
    629.65 SEK / 500g
    Save 145.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90,078 g/mol
Det används oftast för vätskeupplivning efter blodförlust på grund av trauma, operation eller brännskada. Det används inom jordbruks-, kemi-, läderbearbetnings-, läkemedels- och kosmetikindustrin, används som galvaniseringsmedel, livsmedels-/fodertillsats, pH-regulator, rengörings-/tvättmedel och garvningsmedel; används för att smaksätta djurfoder; används som lösningsmedel och intermediär i kemisk produktion, som pH-regulator vid tygbehandling och i färger, beläggningar, tvålar och rengöringsprodukter; används för att tillverka storskaliga och finkemikalier, pappersmassa-papper-pappersprodukter, livsmedelsprodukter och plastprodukter, inom gruvdrift, hälsovård, jordbruk-skogsbruk-fiske och bygg- och anläggningsarbeten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används oftast för återupplivning av vätska efter blodförlust på grund av trauma, operation eller brännskada. Det används inom jordbruks-, kemi-, läderbearbetnings-, läkemedels- och kosmetikaindustrin, används som galvaniseringsmedel, livsmedels-/fodertillsats, pH-regulator, rengörings-/tvättmedel, desinfektionsmedel och garvningsmedel; används för att smaksätta djurfoder; används som lösningsmedel och intermediär i kemisk produktion, som pH-regulator vid tygbehandling och i färger, beläggningar, tvålar och rengöringsprodukter; används för att tillverka storskaliga och finkemikalier, pappersmassa-papper-pappersprodukter, livsmedelsprodukter och plastprodukter, inom gruvdrift, hälsovård, jordbruk-skogsbruk-fiske och bygg- och anläggningsarbeten.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-33-4
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.078
MDL-nummer MFCD00064266
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, #NAME?, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxipropansyra
LEDER CC(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Lactic acid
pH 2.8
Smältpunkt 18 °C
Densitet 1.209
Kvantitet 500 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Luktfritt
Optisk rotation -13° (c=2,5 i 1N NaOH)
Brytningsindex 1.427
Beilstein 1720251
Merck Index 145337
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten. Löslig i vatten.
Formel vikt 90.08
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈85 to 90% aq. Soln.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-(+)-Lactic acid, ca 85-90% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(+)-Lactic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.