Läs mer
L-(+)-Mjölksyra, ca 85-90 % aq. Soln.
Beskrivning
Det används oftast för vätskeupplivning efter blodförlust på grund av trauma, operation eller brännskada. Det används inom jordbruks-, kemi-, läderbearbetnings-, läkemedels- och kosmetikindustrin, används som galvaniseringsmedel, livsmedels-/fodertillsats, pH-regulator, rengörings-/tvättmedel och garvningsmedel; används för att smaksätta djurfoder; används som lösningsmedel och intermediär i kemisk produktion, som pH-regulator vid tygbehandling och i färger, beläggningar, tvålar och rengöringsprodukter; används för att tillverka storskaliga och finkemikalier, pappersmassa-papper-pappersprodukter, livsmedelsprodukter och plastprodukter, inom gruvdrift, hälsovård, jordbruk-skogsbruk-fiske och bygg- och anläggningsarbeten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används oftast för återupplivning av vätska efter blodförlust på grund av trauma, operation eller brännskada. Det används inom jordbruks-, kemi-, läderbearbetnings-, läkemedels- och kosmetikaindustrin, används som galvaniseringsmedel, livsmedels-/fodertillsats, pH-regulator, rengörings-/tvättmedel, desinfektionsmedel och garvningsmedel; används för att smaksätta djurfoder; används som lösningsmedel och intermediär i kemisk produktion, som pH-regulator vid tygbehandling och i färger, beläggningar, tvålar och rengöringsprodukter; används för att tillverka storskaliga och finkemikalier, pappersmassa-papper-pappersprodukter, livsmedelsprodukter och plastprodukter, inom gruvdrift, hälsovård, jordbruk-skogsbruk-fiske och bygg- och anläggningsarbeten.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(+)-Lactic acid |
| pH | 2.8 |
| Smältpunkt | 18 °C |
| Densitet | 1.209 |
| Kvantitet | 2500 g |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Optisk rotation | -13° (c=2,5 i 1N NaOH) |
| Brytningsindex | 1.427 |
| Beilstein | 1720251 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.