Läs mer
L-Lactic Acid-d3 Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30478893
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30478893 25 mg -
30479919 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30478893 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL11350325MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 285979-84-2
Molekylformel C3 2H3 H2 O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 115.08
Synonym Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (2S)- (9CI), L-(+)-Lactic acid-d3 sodium salt, Sodium S-lactate-d3, Sodium (2S)-2-hydroxypropanoate-3,3,3-d3, (S)-2-Hydroxypropionic-3,3,3-d3 acid sodium salt, Sodium (S)-lactate-3,3,3-d3, Sodium L-(+)-lactate-d3, Sodium L-lactate-3,3,3-D3
IUPAC-namn sodium;(2S)-3,3,3-trideuterio-2-hydroxypropanoate
LEDER [Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lactic Acid-d3 Sodium Salt
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
Formel vikt 115.0325