missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Lactic Acid-d3 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lactic Acid-d3 Sodium Salt |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3; |
| Formel vikt | 115.0325 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?