Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(+)-Lactic acid lithium salt |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 10 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vikt | 96.1 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- L-(+)-mjölksyra, fri syra
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.