Läs mer
L-(+)-Mjölksyralitiumsalt, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398989 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398989 100 g 100g
11388989 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398989 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210213480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4665.00 SEK
    4440.04 SEK / 100g
    Save 224.96 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 867-55-0
Molekylformel C3H5LiO3
Molekylvikt (g/mol) 96.01
InChI-nyckel GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
IUPAC-namn litium;2-hydroxipropanoat
LEDER [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Lactic acid lithium salt
Färg Vitt
Formel vikt 96.1
Procent renhet 99%
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver