Läs mer
L(-)-Mjölksyra, litiumsalt, 99 %, ren
Produktkod. 10297170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10297170 25 g Glasflaska 25g
10360834 5 g Glasflaska 5g
10484715 100 g Glasflaska 100g
10656144 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10297170 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297610250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27848-80-2 | C3H5O3Li | 96,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27848-80-2
Molekylformel C3H5O3Li
Molekylvikt (g/mol) 96.01
MDL-nummer MFCD00065512
InChI-nyckel GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Synonym lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
PubChem CID 23687877
IUPAC-namn litium;(2S)-2-hydroxipropanoat
LEDER [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Lactic acid, lithium salt
Namnnotering 99%
Smältpunkt >75,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt >200,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CO2Li
Kvantitet 25 g
Specifikt rotationsförhållande −14,5° (20 °C c=1,H2O)
Specifik rotation −14.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 50g/100mL
Formel vikt 96.01
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.