Läs mer
L-Lactic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16453469
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16453469 1 g
1 options
Produktkod. 16453469 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0479
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress L-Lactic acid is a buildiing block which can be used as a precursor for the production of the bioplastic polymer poly-lactic acid.
L-Lactic acid is a buildiing block which can be used as a precursor for the production of the bioplastic polymer poly-lactic acid.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lactic acid
Fysisk form Solid
CAS 79-33-4
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H6O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (S)-2-Hydroxypropanoic acid
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (1110.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (1110.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 90.08
Formel vikt 90.08