Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Lactic Acid |
| Formel vikt | 90.08 |
| Kvalitet | Multikompendial |
| Kvantitet | 500 mL |
| Flampunkt | 112.00°C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Densitet | 1L = 1.20kg |