Läs mer
L-mjölksyra, multikompendiell, J.T. Baker™
Produktkod. 15537794 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
19 L
Förpackning:
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
19 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15537794 19 L Poly Pail 19 L
1 options
Produktkod. 15537794 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 020007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 79-33-4
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.078
InChI-nyckel JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxipropansyra
LEDER CC(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lactic Acid
Formel vikt 90.08
Kvalitet Multikompendial
Kvantitet 19 L
Flampunkt 112,00 °C
Förpackning Poly Pail
Densitet 1L = 1.20kg