Läs mer
L-mjölksyra, natriumsalt, 60 viktprocent lösning i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10033813 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10033813 5 L Plast trumma 5 L
1 options
Produktkod. 10033813 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 250300050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lactic Acid, Sodium Salt
Namnnotering 60 viktprocent lösning i vatten
CAS 867-56-1, 64-17-5
Densitet 1.3300g/mL, 1.33
Förpackning Plast trumma
Molekylformel C3H5NaO3
Linjär formel CH3CH(OH)CO2Na
Brytningsindex 1,4220 till 1,4250
MDL-nummer MFCD00066576
Kvantitet 5 L
Merck Index 14,8635
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Molekylvikt (g/mol) 112.06
Viskositet 80-160 mPa (20 °C)
Formel vikt 112.06
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.