Läs mer
L-mjölksyra, natriumsalt, 60 viktprocent lösning i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10124630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10124630 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 10124630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 250300010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lactic Acid, Sodium Salt
Namnnotering 60 viktprocent lösning i vatten
CAS 867-56-1, 64-17-5
Densitet 1.3300g/mL, 1.33
pH 6,5 till 8,5
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H5NaO3
Linjär formel CH3CH(OH)CO2Na
Brytningsindex 1,4220 till 1,4250
MDL-nummer MFCD00066576
Kvantitet 1 L
Merck Index 14,8635
Synonym methyl red hydrochloride, unii-rfa0w63690, 4-dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid hydrochloride, eaetho masculinei 2, methyl red, acs, 2-4-dimethylamino phenyl azo benzoic acid monohydrochloride, c15h15n3o2.hcl, 2-e-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoic acid hydrochloride 1:1, methyl red hydrochloride, acs reagent, 2-4-dimethylaminophenyl diazenyl benzoic acid hydrochloride
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol
InChI-nyckel ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
IUPAC-namn 2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoesyra;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 112.06
PubChem CID 113227
Viskositet 80-160 mPa (20 °C)
Formel vikt 112.06
Procent renhet 59 till 61 % (Total bas)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.