Läs mer
L-Mjölksyra natriumsalt, 99%, extra rent
Produktkod. 11995051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11995051 50 g Glasflaska 50g
11985051 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11995051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439220500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3445.00 SEK
    3016.65 SEK / 50g
    Save 428.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 867-56-1
Molekylformel C3H5NaO3
Molekylvikt (g/mol) 112.06
Synonym sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lactic acid sodium salt
Smältpunkt 161,6 °C till 165 °C
Namnnotering Extra Pure
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3CH(OH)CO2Na
Formel vikt 112.06
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.