Läs mer
L-(+)-Lactic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium L-lactate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 112.0136 |