Läs mer
L-(+)-mjölksyranatriumsalt, TRC
Produktkod. 30136105
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136105 5 g
30135925 10 g
30007859 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL1135055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 867-56-1
Molekylformel C3 H5 O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 112.06
Synonym Sodium S-lactate, sodium (S)-2-hydroxypropanoate, (2S)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt (1:1), Lactic acid, monosodium salt, L- (8CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (2S)- (9CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (S)-, (+)-Lactate sodium, (+)-Sodium lactate, (S)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Sodium (S)-lactate, Sodium L-(+)-lactate, Sodium L-lactate
IUPAC-namn natrium; (2S)-2-hydroxypropanoat
LEDER [Na+].C[C@H](O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium L-lactate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Formel vikt 112.0136