missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-(-)-Lactide-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(-)-Lactide-13C2 |
| CAS | 2124278-99-3 |
| Molekylformel | C413C2H8O4 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione-13C2, (3S-cis)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione-13C2, L-3,6-Dimethyl-p-dioxane-2,5-dione-13C2, (-)-L-Dilactide-13C2, (S,S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione-13C2, L,L-Dilactide-13C2, L-Dilactide-13C2, L-Lactide-13C2, LL-Lactide-13C2, Purasorb L-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1/i1+1,2+1 |
| LEDER | [13CH3][C@H](O1)C(O[C@@H]([13CH3])C1=O)=O |
| IUPAC-namn | (3S,6S)-3,6-di(methyl-13C)-1,4-dioxane-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.11 |
| Formel vikt | 146.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?