Läs mer
L-lakttid, 98+%
Produktkod. 11312846
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312846 5 g 5g
11322846 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09031.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4511-42-6 | C6H8O4 | 144,13 g/mol
L-laktid ger vid polymerisation poly(mjölksyra), som har många användbara egenskaper som biologiskt nedbrytbar och ogiftig för människokroppen och miljön. Dess polymer, poly-l-laktid, används vid reparation av orbital bakre golvfraktur. Vidare används det som biomedicinska material för vävnadsregenerering, matriser för läkemedelstillförselsystem och alternativ för kommersiella polymera material för att minska påverkan på miljön.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Något lösligt i bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4511-42-6
Molekylformel C6H8O4
Molekylvikt (g/mol) 144.13
MDL-nummer MFCD00070594
InChI-nyckel JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-lactide, 3s,6s-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, l---lactide, lactide, l, l-dilactide, 3s-cis-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, ll-lactide, unii-ij13to4no1, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, 3s,6s, ij13to4no1
PubChem CID 107983
LEDER CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lactide
pH 3.0
Smältpunkt 95°C to 99°C
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.4475
Beilstein 82124
Kokpunkt 255°C
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,and methanol. Slightly soluble in benzene.
IUPAC-namn 3,6-dimetyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Formel vikt 144.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.