Läs mer
L-Leucinamide hydrochloride, 99%
Produktkod. 10267030 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10267030 5 g Glasflaska 5g
10006203 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10267030 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302980050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10466-61-2 | C6H15ClN2O | 166.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10466-61-2
Molekylformel C6H15ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 166.65
MDL-nummer MFCD00013012
InChI-nyckel VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
Synonym l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
PubChem CID 2733199
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentanamid;hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucinamide hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 244°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CONH2·HCl
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande +9° (20°C c=1,H2O)
Specifik rotation + 9
Formel vikt 166.65
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.