Läs mer
L-Leucine-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Leucine-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i7+1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 132.0917 |
| Frakt skick | Room Temperature |