missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Leucine-2-d1, CDN

Produktkod. 30311137
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30311137 0.1 g 0.1g
30318535 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30311137 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND59370.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Leucine-2-D
CAS 89836-93-1
Molekylformel C6 D H12 N O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym L-Leucine-2-d (9 CI, ACI), L-[2-2 H]Leucine, L-Leucine-2-D, (S)-4-Methyl-2-aminopentanoic-2-d acid, (2 S)-4-Methyl-2-aminopentanoic-2-d acid, L-Leucine-α-d
InChI formel InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i5D
LEDER [2 H][C@](N)(CC(C)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-amino-2-deuterio-4-methylpentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 132.1791
Formel vikt 132.1009 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.