Läs mer
L-Leucine-2-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Leucine-2-D |
| CAS | 89836-93-1 |
| Molekylformel | C6 D H12 N O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | L-Leucine-2-d (9 CI, ACI), L-[2-2 H]Leucine, L-Leucine-2-D, (S)-4-Methyl-2-aminopentanoic-2-d acid, (2 S)-4-Methyl-2-aminopentanoic-2-d acid, L-Leucine-α-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i5D |
| LEDER | [2 H][C@](N)(CC(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-2-deuterio-4-methylpentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.1791 |
| Formel vikt | 132.1009 g/mol |
| Visa mer |