Läs mer
L-Leucin-4-nitroanilid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11464034
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464034 1 g 1g
11474034 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464034 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11994.03
Request Bulk or Custom Format
Det används för att detektera/utvärdera funktionaliteten hos aminopeptidaser. Föreningen används i en ELISA analys för att detektera biologisk funktionalitet hos kycklingaminopeptidas producerat av E. coli. Det används också för att karakterisera det naturliga IRAP (placentaleucinaminopeptidas). Leu-pNA, kromogent substrat är dokumenterat för användning med rena prover såväl som cellextrakt in vitro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används för att detektera/utvärdera funktionaliteten hos aminopeptidaser. Föreningen används i en ELISA analys för att detektera biologisk funktionalitet hos kycklingaminopeptidas producerat av E. coli. Det används också för att karakterisera det naturliga IRAP (placentaleucinaminopeptidas). Leu-pNA, kromogent substrat är dokumenterat för användning med rena prover såväl som cellextrakt in vitro.
Löslighet Löslig i DMSO (>100 mM
) och metanol (>25 mM).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4178-93-2
Molekylformel C12H17N3O3
Molekylvikt (g/mol) 251.29
MDL-nummer MFCD00063681
InChI-nyckel AXZJHDNQDSVIDR-NSHDSACASA-N
Synonym l-leucine-4-nitroanilide, h-leu-pna, l-leucine-p-nitroanilide, s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, 2s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, s, l-leucyl-p-nitroanilide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, 2s, h-leu-pna.hcl, l-leu p-nitroanilide
PubChem CID 2733285
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metyl-N-(4-nitrofenyl)pentanamid
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine-4-nitroanilide
Smältpunkt 89°C to 90°C
Beilstein 2218433
Löslighetsinformation Soluble in DMSO (>100 mM),and methanol (>25 mM).
Kvantitet 1 g
Formel vikt 251.29
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Leucine-4-nitroanilide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Leucine-4-nitroanilide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.