Läs mer
L-Leucin-4-nitroanilid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det används för att detektera/utvärdera funktionaliteten hos aminopeptidaser. Föreningen används i en ELISA analys för att detektera biologisk funktionalitet hos kycklingaminopeptidas producerat av E. coli. Det används också för att karakterisera det naturliga IRAP (placentaleucinaminopeptidas). Leu-pNA, kromogent substrat är dokumenterat för användning med rena prover såväl som cellextrakt in vitro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den används för att detektera/utvärdera funktionaliteten hos aminopeptidaser. Föreningen används i en ELISA analys för att detektera biologisk funktionalitet hos kycklingaminopeptidas producerat av E. coli. Det används också för att karakterisera det naturliga IRAP (placentaleucinaminopeptidas). Leu-pNA, kromogent substrat är dokumenterat för användning med rena prover såväl som cellextrakt in vitro.
Löslighet Löslig i DMSO (>100 mM
) och metanol (>25 mM).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Leucine-4-nitroanilide |
| Smältpunkt | 89 °C till 90 °C |
| Beilstein | 2218433 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO (>100 mM) och metanol (>25 mM). |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 251.29 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.