Läs mer
L-Leucine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Ultrapure
Produktkod. 15875168 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15875168 100 g Plastic Bottle 100g
15885308 1 kg Plastflaska 1kg
15895308 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15875168 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J18280.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-90-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00002617
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC-namn (2 S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
Smältpunkt >300°C
Anteckningar om analysprocent Dry basis
Förpackning Plastic Bottle
Beilstein 1721722
Densitet 1.293
Kvantitet 100 g
Formel vikt 131.17
Procent renhet 98.5 to 101.5%
Fysisk form Crystalline Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.