Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Leucine |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 0.9942 |
| Densitet | 1.293g/mL |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-metylpentansyra |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 131.18 |
| Kvalitet | Forskning |
| Fysisk form | Små glänsande tallrikar eller kristallint pulver |