Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-leucin, 99 %
Produktkod. 10274980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10274980 100 g 100g
10123320 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10274980 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 125121000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
L-Leucin, CAS # 61-90-5, är en förgrenad kedjig alifatisk essentiell aminosyra hos människor som är viktig för proteinsyntes och många metabola funktioner. | CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • L-Leucin är en essentiell aminosyra som har en viktig roll i tillväxt och reparation av muskel- och benvävnad
  • Det fungerar för att bevara muskelglykogen och hjälper till att förhindra nedbrytning av muskelproteiner efter trauma eller svår stress
  • Det är också involverat i hemoglobinbildning och metaboliska funktioner. Denna aminosyra kan inte syntetiseras för att möta kroppens behov från enklare molekyler, och måste därför tillföras i kosten.
  • L-Leucin stimulerar proteinsyntes genom initiering av mRNA-translation
Användningsområden
  • L-Leucin används i biosyntesen av proteiner
  • In vivo studier visar att L-Leucin kan användas när gendefekter leder till en organisms oförmåga att metabolisera aminosyran fenylalanin
  • Denna förening bidrar också till regleringen av blodsockernivåer, tillväxthormonproduktion och sårläkning
  • I forskningsexperiment har denna förening använts som en aktivator av däggdjursmålet för rapamycin (mTOR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-90-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00002617
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
Smältpunkt 286,0 °C till 288,0 °C
Specifik rotation +15.40
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 22,4 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 10,9 g/L ättiksyra, lätt löslig i alkohol, olöslig i eter
Sublimeringspunkt 145,0 °C
Specifikt rotationsförhållande +15,40 (20,00 °C c=4, 6 N HCl)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 131.17
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.