Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-leucin, 99 %
Produktkod. p-7077154 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10274980
Brand: Thermo Scientific Chemicals 125121000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
L-Leucin, CAS # 61-90-5, är en grenad alifatisk essentiell aminosyra hos människor som är viktig för proteinsyntes och många metaboliska funktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • L-Leucin är en essentiell aminosyra som har en viktig roll i tillväxt och reparation av muskel- och benvävnad
  • Det fungerar för att bevara muskelglykogen och hjälper till att förhindra nedbrytning av muskelproteiner efter trauma eller svår stress
  • Det är också involverat i hemoglobinbildning och metaboliska funktioner. Denna aminosyra kan inte syntetiseras för att möta kroppens behov från enklare molekyler, och måste därför tillföras i kosten.
  • L-Leucin stimulerar proteinsyntes genom initiering av mRNA-translation
Användningsområden
  • L-Leucin används i biosyntesen av proteiner
  • In vivo studier visar att L-Leucin kan användas när gendefekter leder till en organisms oförmåga att metabolisera aminosyran fenylalanin
  • Denna förening bidrar också till regleringen av blodsockernivåer, tillväxthormonproduktion och sårläkning
  • I forskningsexperiment har denna förening använts som en aktivator av däggdjursmålet för rapamycin (mTOR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-90-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00002617
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
Smältpunkt 286.0°C to 288.0°C
Specifik rotation + 15.40
Löslighetsinformation Solubility in water: 22.4g/L (20°C). Other solubilities: 10.9g/L acetic acid, slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Sublimeringspunkt 145.0 °C
Specifikt rotationsförhållande + 15.40 (20.00°C c=4, 6N HCl)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 131.17
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.