Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-leucin, 99 %
Produktkod. 11445063
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445063 2500 g 2500g
11425063 100 g 100g
11435063 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445063 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12311.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
L-Leucin, CAS # 61-90-5, är en grenad alifatisk essentiell aminosyra hos människor som är viktig för proteinsyntes och många metaboliska funktioner.
L-Leucin spelar en viktig roll i hemoglobinbildning, proteinsyntes och metaboliska funktioner. Det hjälper tillväxt och reparation av muskel- och benvävnad. Det används vid behandling av amyotrofisk lateralskleros - Lou Gehrigs sjukdom. Det förhindrar nedbrytningen av muskelproteiner efter trauma eller svår stress och kan vara fördelaktigt för personer med fenylketonuri. Det används också som livsmedelstillsats och smakförstärkare. Vidare används det för att bevara muskelglykogen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•L-Leucin är en essentiell aminosyra som har en viktig roll i tillväxt och reparation av muskel- och benvävnad
• Det fungerar för att bevara muskelglykogen och hjälper till att förhindra nedbrytning av muskelproteiner efter trauma eller svår stress
• Det är också involverat i hemoglobinbildning och metaboliska funktioner. Denna aminosyra kan inte syntetiseras för att möta kroppens behov från enklare molekyler, och måste därför tillföras i kosten.
• L-Leucin stimulerar proteinsyntes genom initiering av mRNA-translation
Användningsområden
•L-Leucin används i biosyntesen av proteiner
• In vivo studier visar att L-Leucin kan användas när gendefekter leder till en organisms oförmåga att metabolisera aminosyran fenylalanin
• Denna förening bidrar också till regleringen av blodsockernivåer, tillväxthormonproduktion och sårläkning
• I forskningsexperiment har denna förening använts som en aktivator av däggdjursmålet för rapamycin (mTOR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-90-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00002617
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
Smältpunkt >300°C
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 1721722
Merck Index 14,5451
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetic acid and hydrochloric acid. Insoluble in ether.
Densitet 1.293
Kvantitet 2500 g
Formel vikt 131.18
Optisk rotation +15° (c=2 in 5N HCl)
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.