Läs mer
L-Leucine, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10665112 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10665112 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10665112 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/1819/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 286°C
CAS 61-90-5
pH 5.5 to 6.5
Färg White
Molekylformel C6H13NO2
Förpackning Plastic Powder Jar
MDL-nummer MFCD00002617
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 131.18
Kvantitet 100 g
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formel vikt 131.17g/mol
Fysisk form Solid