Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-leucin, cellkulturreagens
Beskrivning
Inom kosmetikindustrin används det som antistatiskt medel, hårkonditionering och hudvård. L-Leucin fungerar som en näringssignal för att stimulera proteinsyntesen. Det har också aktiverat däggdjursmålet för rapamycinkinas som reglerar celltillväxt. Leucin har använts som en molekylär markör vid utvinning av DNA från paleontologiska prover för PCR-analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Inom kosmetikindustrin används det som antistatiskt medel, hårvård och hudvård. L-Leucin fungerar som en näringssignal för att stimulera proteinsyntesen. Det har också aktiverat däggdjursmålet för rapamycinkinas som reglerar celltillväxt. Leucin har använts som en molekylär markör vid utvinning av DNA från paleontologiska prover för PCR-analys.
Löslighet
Lösligt i vatten. Löslig i 1 M HCl (100 mg/ml), vatten (24,3 mg/ml), ättiksyra (10,9 mg/ml) och alkohol. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Leucine |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Färg | Vitt |
| Beilstein | 1721722 |
| Merck Index | 14,5451 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Löslig i 1M HCl (100 mg/ml), vatten (24,3 mg/ml), ättiksyra (10,9 mg/ml) och alkohol. Olöslig i eter. |
| Densitet | 1.293 |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 131.17 |
| Kvalitet | Cellkulturreagens |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.