Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-leucin, cellkulturreagens
Produktkod. 15445129
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445129 500 g -
15425129 100 g 100g
15435129 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15445129 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62824.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Inom kosmetikindustrin används det som antistatiskt medel, hårkonditionering och hudvård. L-Leucin fungerar som en näringssignal för att stimulera proteinsyntesen. Det har också aktiverat däggdjursmålet för rapamycinkinas som reglerar celltillväxt. Leucin har använts som en molekylär markör vid utvinning av DNA från paleontologiska prover för PCR-analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Inom kosmetikindustrin används det som antistatiskt medel, hårvård och hudvård. L-Leucin fungerar som en näringssignal för att stimulera proteinsyntesen. Det har också aktiverat däggdjursmålet för rapamycinkinas som reglerar celltillväxt. Leucin har använts som en molekylär markör vid utvinning av DNA från paleontologiska prover för PCR-analys.
Löslighet
Lösligt i vatten. Löslig i 1 M HCl (100 mg/ml), vatten (24,3 mg/ml), ättiksyra (10,9 mg/ml) och alkohol. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-90-5
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00002617
InChI-nyckel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Leucine
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
Beilstein 1721722
Merck Index 14,5451
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Löslig i 1M HCl (100 mg/ml), vatten (24,3 mg/ml), ättiksyra (10,9 mg/ml) och alkohol. Olöslig i eter.
Densitet 1.293
Kvantitet 500 g
Formel vikt 131.17
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.