Läs mer
L-Leucine-d10-N-t-BOC H2O, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-D10 Hydrate |
| CAS | 2483831-34-9 |
| Molekylformel | C11 D10 H11 N O4 . H2 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(methyl-d3)pentanoic-2,3,3,4,5,5,5-d7 acid hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucine-d10 hydrate, (2 S)-4-(Methyl-d3)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic-2,3,3,4,5,5,5-d7 acid monohydrate, L-Boc leucine-d10 hydrate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-D10 hydrate, N-Boc-L-leucine-d10 hydrate, tert-Butoxycarbonyl-L-leucine-d10 hydrate |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8 H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i1D3,2D3,6D2,7 D,8 D; |
| LEDER | O.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-(trideuteriomethyl)pentanoic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.3656 |
| Formel vikt | 259.2204 g/mol |
| Visa mer |