Läs mer
L-Leucine-d3-N-FMOC (methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-leucine-5,5,5-D3 |
| CAS | 538372-74-6 |
| Molekylformel | C21 D3 H20 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | L-Leucine-5,5,5-d3, N-[(9 H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (9 CI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-leucine-5,5,5-D3, L-Leucine-d3-N-FMOC (methyl-d3), (2 S)-2-[[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4-methylpentanoic-5,5,5-d3 acid, N-9-Fluorenylmethoxycarbonyl-L-leucine-d3 (methyl-d3), N-FMOC-L-leucine-5,5,5-d3, FMOC-L-Leucine-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19 H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3/t13?,19- |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-5,5,5-trideuterio-2-(9 H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylpentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.4301 |
| Formel vikt | 356.1815 g/mol |
| Visa mer |